Bromobenzeno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Phenylbromide, Phenyl bromide
A11407.0C
A11407.0E
A11407.36
A11407.0CEA
470
EUR
A11407.0C
A11407.0E
A11407.36
Bromobenzeno ≥99%
Bromobenzeno
Purity: 99%
CAS No.: 108-86-1
Molecular Formula: C6H5Br
Formula Weight: 157.02
Flash Point: 51°(123°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.5590
Odour: Aromatic
Melting Point: -31°
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 1236661
Merck Reference: 14,1406
UN No.: 2514
MDL No.: MFCD00000055
Fórmula:
C₆H₅Br Peso Molecular: 157.01 g/mol Ponto de ebulição: 155…156 °C Ponto de Fusão: –31 °C Densidade: 1.492 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000055 Número CAS: 108-86-1 EINECS: 203-623-8 UN: 2514 ADR: 3 III Merck Index: 13,01390 |