Print…
Bromobenzeno 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenylbromide, Phenyl bromide
106680010 106682500 106680025 106680100
ACRO106680010EA 96.3 EUR
ACRO106680010 ACRO106682500 ACRO106680025 ACRO106680100
Bromobenzeno 99%, puro
Bromobenzeno
Fórmula: C₆H₅Br
Peso Molecular: 157.01 g/mol
Ponto de ebulição: 156 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1.49 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000055
Número CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01390
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %