1,3-Dibromobenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97+%
CAS No.: 108-36-1
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.6080
Odour: Odourless
Melting Point: -7°
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1904538
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000078
Fórmula:
C₆H₄Br₂ Ponto de ebulição: 219…220 °C Ponto de Fusão: –7 °C Densidade: 1,955 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000078 Número CAS: 108-36-1 EINECS: 203-574-2 ADR: 9,III |