Print…
1,3-Dibromobenzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
186640100 186640500
ACRO186640100EA 27.6 EUR
ACRO186640100 ACRO186640500
1,3-Dibromobenzene 97%
1,3-Dibromobenzene
Fórmula: C₆H₄Br₂
Peso Molecular: 235.91 g/mol
Ponto de ebulição: 218…219 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1.95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000078
Número CAS: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %