Print…
1,3,5-Tribromobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23860.14 B23860.22 B23860.36
B23860.14EA 59.8 EUR
B23860.14 B23860.22 B23860.36
1,3,5-Tribromobenzene ≥98%
1,3,5-Tribromobenzene
Purity: 98% CAS No.: 626-39-1 Molecular Formula: C6H3Br3 Formula Weight: 314.80 Melting Point: 121-124° Boiling Point: 271° MDL No.: MFCD00000080
Fórmula: C₆H₃Br₃
Ponto de ebulição: 271 °C
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Densidade: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000080
Número CAS: 626-39-1
EINECS: 210-947-3