Print…
1,3,5-Tribromobenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
161080250 161081000
ACRO161080250EA 53.5 EUR
ACRO161080250 ACRO161081000
1,3,5-Tribromobenzene 98%
1,3,5-Tribromobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₃
Ponto de ebulição: 271 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 118…123 °C
Densidade: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000080
Número CAS: 626-39-1
EINECS: 210-947-3
Encomendar
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA