Print…
9,10-Diphenylanthracene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 53.6 EUR
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Diphenylanthracene para síntese, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphenylanthracene
Fórmula: C₂₆H₁₈
Peso Molecular: 330.43 g/mol
Ponto de ebulição: 485
Ponto de Fusão: 245
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001253
Número CAS: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol