9,10-Diphenylanthracene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15714.03
A15714.06
A15714.14
A15714.03EA
76.1
EUR
A15714.03
A15714.06
A15714.14
9,10-Diphenylanthracene ≥99%
9,10-Diphenylanthracene
Purity: 99%
CAS No.: 1499-10-1
Molecular Formula: C26H18
Formula Weight: 330.43
Odour: Odourless
Melting Point: 248-254°
Beilstein Reference: 1914010
MDL No.: MFCD00001253
Fórmula:
C₂₆H₁₈ Peso Molecular: 330.43 g/mol Ponto de ebulição: 485 Ponto de Fusão: 248…254 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001253 Número CAS: 1499-10-1 EINECS: 216-105-1 |