Print…
9,10-Dimethylanthracene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22458.03 B22458.06
B22458.03EA 124 EUR
B22458.03 B22458.06
9,10-Dimethylanthracene ≥99%
9,10-Dimethylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 781-43-1 Molecular Formula: C16H14 Formula Weight: 206.29 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 1909028
Fórmula: C₁₆H₁₄
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001262
Número CAS: 781-43-1
EINECS: 212-308-4