Print…
9-Methylanthracene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21249.0001 8.21249.0005
8.21249.0001EA 38.3 EUR
8.21249.0001 8.21249.0005
9-Methylanthracene para síntese, Sigma-Aldrich®
9-Methylanthracene
Fórmula: C₁₅H₁₂
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 73…76 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001261
Número CAS: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Solubility 0.0003 mg/l (25 °C)
Melting Point 76 - 79 °C
Molar Mass 192.26 g/mol
Boiling Point 196 - 197 °C (16 hPa)
Refractive Index 1.6959 (99 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3