Print…
9-Methylanthracene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15699.03 A15699.06 A15699.14
A15699.03EA 33.4 EUR
A15699.03 A15699.06 A15699.14
9-Methylanthracene ≥99%
9-Methylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 779-02-2 Molecular Formula: C15H12 Formula Weight: 192.26 Melting Point: 77-79° Boiling Point: 196-197°/16mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001261
Fórmula: C₁₅H₁₂
Ponto de ebulição: 196…197 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Densidade: 1,066
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001261
Número CAS: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9,III