Print…
9-Methylanthracene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 86.6 EUR
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Methylanthracene 99%
9-Methylanthracene
Fórmula: C₁₅H₁₂
Ponto de ebulição: 196…197 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Densidade: 1,066 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001261
Número CAS: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %