Print…
9-(Chloromethyl)anthracene 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
188180025 188180100
ACRO188180025EA 69.2 EUR
ACRO188180025 ACRO188180100
9-(Chloromethyl)anthracene 98+%
9-(Chloromethyl)anthracene
Fórmula: C₁₅H₁₁Cl
Peso Molecular: 226.71 g/mol
Ponto de ebulição: 371
Ponto de Fusão: 136…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001263
Número CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Yellow to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥98.0 %