9-Vinylanthracene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22333.03
B22333.06
B22333.03EA
71.8
EUR
B22333.03
B22333.06
9-Vinylanthracene ≥97%
9-Vinylanthracene
Purity: 97%
CAS No.: 2444-68-0
Molecular Formula: C16H12
Formula Weight: 204.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 61-66°/10mm
Beilstein Reference: 2041641
MDL No.: MFCD00003576
Fórmula:
C₁₆H₁₂ Ponto de ebulição: 61…66 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 62…65 °C Densidade: 1,269 g/cm³ (–150.15 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003576 Número CAS: 2444-68-0 EINECS: 219-486-2 |