Antraceno ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 213-216°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Fórmula:
C₁₄H₁₀ Ponto de ebulição: 340…342 °C Ponto de Fusão: 213…216 °C Densidade: 1,250 Ponto de Inflamação: 121 °C (249 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001240 Número CAS: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 ADR: 9,III Merck Index: 14,682 |