Print…
Tiron
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt, Catechol-3,5-disulphonic acid disodium salt, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulphonic acid disodium salt, 3,5-Pyrocatecholdisulphonic acid disodium salt, Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate
174140250 174141000 174145000
ACRO174140250EA 58.2 EUR
ACRO174140250 ACRO174141000 ACRO174145000
Tiron
Tiron
Fórmula: C₆H₄Na₂O₈S₂
Peso Molecular: 314.20 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149531
Número CAS: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 6.0 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %