Print…
9,10-Diethoxyanthracene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A16705.06 A16705.03 A16705.14
A16705.06EA 92.9 EUR
A16705.06 A16705.03 A16705.14
9,10-Diethoxyanthracene ≥98%
9,10-Diethoxyanthracene
Purity: 98% CAS No.: 68818-86-0 Molecular Formula: C18H18O2 Formula Weight: 266.33 Melting Point: 149-151° MDL No.: MFCD00209643
Fórmula: C₁₈H₁₈O₂
Ponto de Fusão: 149…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209643
Número CAS: 68818-86-0
EINECS: 272-401-0