Print…
Luvas resistentes a produtos químicos, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*, acabamento texturizado
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
94446 94445 94449 94447 94448
112-3158EA 33.9 EUR
112-3158 112-3157 112-3161 112-3159 112-3160
Luvas resistentes a produtos químicos, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*, acabamento texturizado
Luvas
As luvas resistentes a produtos químicos JACKSON SAFETY* G80 NITRILE* oferecem protecção contra ácidos, cáusticos, bases, solventes e outras soluções aquosas.
  • Palma da mão e pontas dos dedos texturizadas para maior aderência
  • Forro de algodão flocado melhorado e mais consistente para maior conforto
  • Agora aprovadas para contacto com produtos alimentares nos E.U.A. e Canadá
Graças à formulação modificada de nitrilo, as luvas com design específico para cada uma das mãos possuem uma durabilidade ainda mais longa e resistência melhorada a produtos químicos, sendo, deste modo, adequadas para o processamento de produtos químicos e refinação de petróleo, montagem e pintura de automóveis, operações de maquinagem com óleos e refrigerantes de corte e processamento de alimentos.
Certificações: EN 374 (AJK), EN 388 (4101), AQL 0,65
Food contact approved