Print…
Colunas para SPE HyperSep™ Retain™-CX
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
60107-308 60107-301 60107-303 60107-304 60107-305 60107-306 60107-307 60107-311 60107-312 60107-314 60107-315
549-0647EA 192 EUR
549-0647 549-0640 549-0642 549-0643 549-0644 549-0645 549-0646 549-0648 549-0649 549-0650 549-0651
Colunas para SPE HyperSep™ Retain™-CX
Cromatografia, Colunas
O material polimérico HyperSep ™ Retain ™-CX é um material de poliestireno-DVB altamente poroso, de pureza elevada, parcialmente funcionalizado com grupos de ácido sulfónico para dar uma retenção equilibrada de analitos básicos e não polares. HyperSep ™ Retain ™-CX é ideal para a retenção de uma vasta gama de drogas ilícitas, incluindo drogas básicas e neutras.
  • Recuperações elevadas e consistentes
  • Desenvolvimento do método e preparação de amostras rápidos e simples
  • pH estável de 0 a 14
HyperSep ™ Retain ™-CX proporciona uma preparação de amostras reprodutível e fiável graças a uma excelente reprodutibilidade de lote para lote. Muitos dos problemas associados aos materiais tradicionais à base de sílica, tais como recuperações inconsistentes devido à secagem do absorvente, são eliminados ao usar HyperSep ™ Retain ™-CX. Tal pode resultar num desenvolvimento do método e numa preparação de amostras rápidos.