Print…
Guarnições em aço inoxidável, Upchurch Scientific®
Fornecedor: UPCHURCH SCIENTIFIC
U-320X U-321X U-400X U-401 U-401X U-410 U-410X U-450
554-1806EA 105 EUR
554-1806 554-1807 554-1808 UPCHU-401 554-1809 554-5694 554-1810 554-5695
Guarnições em aço inoxidável, Upchurch Scientific®
Conexões e Conectores
Nota: não utilize guarnições metálicas em aberturas de plástico, pois pode danificar a abertura.
  • Para aberturas cónicas
  • Pressão nominal até 20000 psi (1380 bar)