Print…
9-Anthrealdehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde
A11258.14 A11258.22 A11258.36
A11258.14EA 62.7 EUR
A11258.14 A11258.22 A11258.36
9-Anthrealdehyde ≥98%
9-Anthrealdehyde
Purity: 98% CAS No.: 642-31-9 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 639167
Fórmula: C₁₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 369 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 102…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001254
Número CAS: 642-31-9
EINECS: 211-383-0