Print…
Picnómetros, não ajustados, de vidro borossilicato 3.3
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05630010 05630013 05630022 05630028 05630037
LENZ05630010EA 26.2 EUR
LENZ05630010 LENZ05630013 LENZ05630022 LENZ05630028 LENZ05630037
Picnómetros, não ajustados, de vidro borossilicato 3.3
Frascos para densidade específica
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Top of stopper is grounded and polished
  • Nominal capacity printed on the bottom
According to DIN 12797 and ISO 3507