Print…
9,10-Dibromoanthracene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L12680.14 L12680.06 L12680.22
L12680.14EA 118 EUR
L12680.14 L12680.06 L12680.22
9,10-Dibromoanthracene ≥98%
9,10-Dibromoanthracene
Purity: 98% CAS No.: 523-27-3 Molecular Formula: C14H8Br2 Formula Weight: 336.04 Melting Point: 222-223° subl. Beilstein Reference: 1912109 Merck Reference: 14,3018 MDL No.: MFCD00001244
Fórmula: C₁₄H₈Br₂
Ponto de ebulição: 427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 222…223 °C (sublimação)
Densidade: 1,981 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001244
Número CAS: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 14,3018