4-Octyne ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43157.14
43157.06
43157.14EA
115
EUR
43157.14
43157.06
4-Octyne ≥99%
4-Octyne
Purity: 99%
CAS No.: 1942-45-6
Molecular Formula: CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.7510
Refractive Index: 1.4236
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 131-132°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009471
Fórmula:
C₈H₁₄ Ponto de ebulição: 131…132 °C Ponto de Fusão: –103 °C Densidade: 0,7510 Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009471 Número CAS: 1942-45-6 EINECS: 217-730-2 UN: 3295 ADR: 3,II |