Print…
4-Octyne 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
223520100 223520500
ACRO223520100EA 56 EUR
ACRO223520100 ACRO223520500
4-Octyne 98+%
4-Octyne
Fórmula: C₈H₁₄
Ponto de ebulição: 131…132 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –103 °C
Densidade: 0,75 g/cm³
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009471
Número CAS: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %