2-Pentyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L02973.06
L02973.14
L02973.06EA
48.2
EUR
L02973.06
L02973.14
2-Pentyne ≥98%
2-Pentyne
Purity: 98+%
CAS No.: 627-21-4
Molecular Formula: CH3CH2C≡CCH3
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Unpleasant
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1696938
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009380
Fórmula:
C₅H₈ Ponto de ebulição: 55…56 °C Ponto de Fusão: –109 °C Densidade: 0,710 Ponto de Inflamação: –20 °C (–4 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009380 Número CAS: 627-21-4 EINECS: 210-989-2 UN: 3295 ADR: 3,II |