2-Butyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13823.06
A13823.14
A13823.22
A13823.06EA
77.8
EUR
A13823.06
A13823.14
A13823.22
2-Butyne ≥98%
2-Butyne
Purity: 98%
CAS No.: 503-17-3
Molecular Formula: CH3C≡CCH3
Formula Weight: 54.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -49°(-56°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Recognizable
Melting Point: -32°
Boiling Point: 24-27°
Beilstein Reference: 1361340
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009275
Fórmula:
C₄H₆ Peso Molecular: 54.09 g/mol Ponto de ebulição: 24…27 °C Ponto de Fusão: –32 °C Densidade: 0.690 Ponto de Inflamação: –49 °C (–56 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009275 Número CAS: 503-17-3 EINECS: 207-962-2 UN: 3295 ADR: 3 I |