Print…
2-Butyne 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
135140010 135140050
ACRO135140010EA 32.1 EUR
ACRO135140010 ACRO135140050
2-Butyne 98%
2-Butyne
Fórmula: C₄H₆
Peso Molecular: 54.09 g/mol
Ponto de ebulição: 27
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 0.69 g/cm³
Ponto de Inflamação: –25 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009275
Número CAS: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3 I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %