1-Tridecyne ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L02481.03
L02481.06
L02481.03EA
57.5
EUR
L02481.03
L02481.06
1-Tridecyne ≥97%
1-Tridecyne
Purity: 97%
CAS No.: 26186-02-7
Molecular Formula: C13H24
Formula Weight: 180.34
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-118°/10mm
Beilstein Reference: 1744658
MDL No.: MFCD00015074
Fórmula:
C₁₃H₂₄ Ponto de ebulição: 116…118 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 2,5 °C Densidade: 0,780 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015074 Número CAS: 26186-02-7 EINECS: 247-511-7 |