Print…
1-Pentyne 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
303820250 303820050 303821000
ACRO303820250EA 82.5 EUR
ACRO303820250 ACRO303820050 ACRO303821000
1-Pentyne 99%
1-Pentyne
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 40 °C
Ponto de Fusão: 106…105 °C
Densidade: 0,69 g/cm³
Ponto de Inflamação: <–34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009469
Número CAS: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %