1-Octyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 629-05-0
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 17°(62°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.746
Refractive Index: 1.4160
Appearance: Colourless
Melting Point: -60°
Boiling Point: 123-126°
Beilstein Reference: 1734494
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009546
Fórmula:
C₈H₁₄ Ponto de ebulição: 123…126 °C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 0,746 Ponto de Inflamação: 17 °C (62 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009546 Número CAS: 629-05-0 EINECS: 211-069-3 UN: 3295 ADR: 3,II |