Print…
1-Octyne 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223510250 223511000
ACRO223510250EA 47.7 EUR
ACRO223510250 ACRO223511000
1-Octyne 99%
1-Octyne
Fórmula: C₈H₁₄
Ponto de ebulição: 127…128 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0,74 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009546
Número CAS: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %