Print…
1-Hexyne para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20643.0025 8.20643.0100
8.20643.0025EA 57 EUR
8.20643.0025 8.20643.0100
1-Hexyne para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Hexyne
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 71 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –132 °C
Densidade: 0,7147 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009504
Número CAS: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility 0.36 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -132 °C
Molar Mass 82.14 g/mol
Boiling Point 71 - 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3535 kPa
Flash Point -20 °C
Refractive Index 1.3974 (20 °C, 589 nm)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 263 °C