1-Heptyne ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 628-71-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CH
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4095
Odour: Unpleasant
Melting Point: -81°
Boiling Point: 98-100°
Beilstein Reference: 1733518
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009529
Fórmula:
C₇H₁₂ Ponto de ebulição: 98…100 °C Ponto de Fusão: –81 °C Densidade: 0,736 Ponto de Inflamação: –10 °C (14 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009529 Número CAS: 628-71-7 EINECS: 211-051-5 UN: 3295 ADR: 3,II |