Print…
1-Heptyne 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223460250 223461000
ACRO223460250EA 67.2 EUR
ACRO223460250 ACRO223461000
1-Heptyne 99%
1-Heptyne
Fórmula: C₇H₁₂
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –81 °C
Densidade: 0,73 g/cm³
Ponto de Inflamação: –002 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009529
Número CAS: 628-71-7
EINECS: 211-051-5
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %