1-Decyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11171.06
A11171.14
A11171.22
A11171.06EA
38.2
EUR
A11171.06
A11171.14
A11171.22
1-Decyne ≥98%
1-Decyne
Purity: 98%
CAS No.: 764-93-2
Molecular Formula: HC≡C(CH2)7CH3
Formula Weight: 138.26
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Petrol-like
Melting Point: -44°
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1236372
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009576
Fórmula:
C₁₀H₁₈ Ponto de ebulição: 174…176 °C Ponto de Fusão: –44 °C Densidade: 0,767 Ponto de Inflamação: 50 °C (122 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009576 Número CAS: 764-93-2 EINECS: 212-132-8 UN: 3295 ADR: 3,III |