2-Metil-2-buteno tech. 90% remainder mainly 2-methyl-1-butene, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
31853.22
31853.36
31853.22EA
77.4
EUR
31853.22
31853.36
2-Metil-2-buteno tech. 90% remainder mainly 2-methyl-1-butene, Grau técnico
2-Metil-2-buteno
Purity: 90%
CAS No.: 513-35-9
Molecular Formula: CH3CH=C(CH3)2
Formula Weight: 70.13
Flash Point: -45°(-49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.662
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -134°
Boiling Point: 36-40°
Merck Reference: 14,607
UN No.: 2460
MDL No.: MFCD00009276
Fórmula:
C₅H₁₀ Ponto de ebulição: 36…40 °C Ponto de Fusão: –134 °C Densidade: 0,662 Ponto de Inflamação: –45 °C (–49 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009276 Número CAS: 513-35-9 EINECS: 208-156-3 UN: 2460 ADR: 3,II Merck Index: 14,607 |