Print…
2-Metil-2-buteno 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
126490250 126492500
ACRO126490250EA 40.1 EUR
ACRO126490250 ACRO126492500
2-Metil-2-buteno 99+%
2-Metil-2-buteno
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 39 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –134 °C
Densidade: 0,66 g/cm³
Ponto de Inflamação: –45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009276
Número CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00649
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %