Print…
2-Methyl-1-pentene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127400100 127400500
ACRO127400100EA 60.1 EUR
ACRO127400100 ACRO127400500
2-Methyl-1-pentene 99%
2-Methyl-1-pentene
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 62 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –136 °C
Densidade: 0,68 g/cm³
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009405
Número CAS: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %