2,4-Dimethyl-1-pentene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B20002.09
B20002.88
B20002.09EA
566
EUR
B20002.09
B20002.88
2,4-Dimethyl-1-pentene ≥99%
2,4-Dimethyl-1-pentene
Purity: 99%
CAS No.: 2213-32-3
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -16°(-27°F)
Refractive Index: 1.3995
Boiling Point: 81°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039854
Fórmula:
C₇H₁₄ Ponto de ebulição: 81 °C Densidade: 0,69 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039854 Número CAS: 2213-32-3 EINECS: 218-665-2 UN: 3295 ADR: 3,II |