2,4,4-Trimetil-1-penteno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B20187.14
B20187.22
B20187.14EA
59.7
EUR
B20187.14
B20187.22
2,4,4-Trimetil-1-penteno ≥99%
2,4,4-Trimetil-1-penteno
Purity: 99%
CAS No.: 107-39-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Petrol-like
Melting Point: -94°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098309
UN No.: 2050
MDL No.: MFCD00008855
Fórmula:
C₈H₁₆ Peso Molecular: 112.22 g/mol Ponto de ebulição: 101…102 °C Ponto de Fusão: –94 °C Densidade: 0.715 Ponto de Inflamação: –6 °C (21 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008855 Número CAS: 107-39-1 EINECS: 203-486-4 UN: 2050 ADR: 3 II |