Print…
2,4,4-Trimetil-2-penteno 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
162631000 162630050
ACRO162631000EA 376 EUR
ACRO162631000 ACRO162630050
2,4,4-Trimetil-2-penteno 98%
2,4,4-Trimetil-2-penteno
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112.22 g/mol
Ponto de ebulição: 104
Ponto de Fusão: –106 °C
Densidade: 0.72 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008902
Número CAS: 107-40-4
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %