Print…
2,4,4-Trimetil-1-penteno 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
140181000 140185000
ACRO140181000EA 153 EUR
ACRO140181000 ACRO140185000
2,4,4-Trimetil-1-penteno 99%
2,4,4-Trimetil-1-penteno
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112.22 g/mol
Ponto de ebulição: 101…102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –101 °C
Densidade: 0.7 g/cm³
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008855
Número CAS: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)