2,3-Dimethyl-1-butene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L05675.06
L05675.14
L05675.06EA
50.6
EUR
L05675.06
L05675.14
2,3-Dimethyl-1-butene ≥99%
2,3-Dimethyl-1-butene
Purity: 99%
CAS No.: 563-78-0
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -18°(-°F)
Refractive Index: 1.3910
Melting Point: -157°
Boiling Point: 56-57°
Beilstein Reference: 505982
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008923
Fórmula:
C₆H₁₂ Ponto de ebulição: 56…57 °C Ponto de Fusão: –157 °C Densidade: 0,679 Ponto de Inflamação: –18 °C (– °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008923 Número CAS: 563-78-0 EINECS: 209-262-2 UN: 3295 ADR: 3,II |