trans-5-Decene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10689.06
L10689.03
L10689.06EA
143
EUR
L10689.06
L10689.03
trans-5-Decene ≥97%
trans-5-Decene
Purity: 97%
CAS No.: 7433-56-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 1719487
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009508
Fórmula:
C₁₀H₂₀ Ponto de ebulição: 171…172 °C Ponto de Fusão: –73 °C Densidade: 0,740 Ponto de Inflamação: 46 °C (114 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009508 Número CAS: 7433-56-9 EINECS: 231-080-7 UN: 3295 ADR: 3,III |