trans-4-Octene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43155.18
43155.09
43155.04
43155.18EA
632
EUR
43155.18
43155.09
43155.04
trans-4-Octene ≥97%
trans-4-Octene
Purity: 97%
CAS No.: 14850-23-8
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 21°(70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.715
Refractive Index: 1.4120
Odour: Characteristic
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1719104
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009476
Fórmula:
C₈H₁₆ Ponto de ebulição: 122…123 °C Ponto de Fusão: –93,8 °C Densidade: 0,715 Ponto de Inflamação: 21 °C (70 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009476 Número CAS: 14850-23-8 EINECS: 238-913-3 UN: 3295 ADR: 3,II |