trans-3-Hexeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(E)-3-Hexene, 3-Hexene
L10311.06
L10311.03
L10311.06EA
136
EUR
L10311.06
L10311.03
trans-3-Hexeno ≥98%
trans-3-Hexeno
Purity: 98%
CAS No.: 13269-52-8
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -113°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1718859
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009386
Fórmula:
C₆H₁₂ Ponto de ebulição: 66…67 °C Ponto de Fusão: –113 °C Densidade: 0,677 Ponto de Inflamação: –25 °C (–13 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009386 Número CAS: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN: 3295 ADR: 3,II |