Print…
trans-3-Hexeno 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
149910010 149910051
ACRO149910010EA 29.5 EUR
ACRO149910010 ACRO149910051
trans-3-Hexeno 98%
trans-3-Hexeno
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 67 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –113 °C
Densidade: 0,677 g/cm³
Ponto de Inflamação: –12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009386
Número CAS: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3935 to 1.3955 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %