trans-2-Penteno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(E)-2-Pentene
L09421.06
L09421.03
L09421.06EA
114
EUR
L09421.06
L09421.03
trans-2-Penteno ≥99%
trans-2-Penteno
Purity: 99%
CAS No.: 646-04-8
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -136°
Boiling Point: 36-37°
Beilstein Reference: 1718795
Merck Reference: 14,7123
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009384
Fórmula:
C₅H₁₀ Peso Molecular: 70.13 g/mol Ponto de ebulição: 36…37 °C Ponto de Fusão: –136 °C Densidade: 0.649 Ponto de Inflamação: –45 °C (–49 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009384 Número CAS: 646-04-8 EINECS: 211-461-4 UN: 3295 ADR: 3 II Merck Index: 12,07263 |