trans-2-Hexene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(E)-2-Hexene
B22289.09
B22289.88
B22289.09EA
152
EUR
B22289.09
B22289.88
trans-2-Hexene ≥99%
trans-2-Hexene
Purity: 99%
CAS No.: 4050-45-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -99°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 1719020
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009473
Fórmula:
C₆H₁₂ Ponto de ebulição: 68…69 °C Ponto de Fusão: –99 °C Densidade: 0,674 Ponto de Inflamação: –20 °C (–4 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009473 Número CAS: 4050-45-7 EINECS: 223-752-3 UN: 3295 ADR: 3,II |